Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2,7-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Irritante
2,7-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAD3935-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
Irritante
2,7-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAD3935-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    200 mg
  • Seq:
    2530

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    White to Yellow to Green powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    69.0 to 73.0 deg-C

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :437.22 g/mol
 :GHS07
Numero CAS:726169-75-1
Formula:C₂₀H₂₃Br₂N
Numero MDL:MFCD19440901