
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:815-17-8
:
Formula:C₆H₁₀O₃
Numero MDL:MFCD00154352
:130.14 g/mol
Punto di ebollizione:80°C
EINECS:212-418-2
UN:3265
ADR:8,III
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to lump
- Purity (GC):min. 97.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together