2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:3551-55-1
:
Formula:C₆H₈N₂O₂
Numero MDL:MFCD00056028
:140.14 g/mol
Punto di ebollizione:205°C
Punto di infiammabilità:92°C
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together