
Dimethylthiocarbamoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:16420-13-6
:
Formula:C₃H₆ClNS
Numero MDL:MFCD00004919
:123.60 g/mol
Punto di ebollizione:102°C
temperatura di conservazione:Refrigerator
EINECS:240-468-5
UN:3261
ADR:8,III
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Yellow to Green powder to crystal
- Purity (GC):min. 97.0 %
- Purity (Argentmetric Titration):min. 97.0 %
- Melting point:41.0 to 45.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together