


1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Catalog # TCIAD0742-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Light yellow powder to crystal
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:87.0 to 90.0 deg-C
- Solubility in Water:very faint turbidity
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:96.56 g/mol
IndexMerck:14,03247
EINECS:209-811-6
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Numero CAS:593-82-8
Formula:C₂H₈N₂
Numero MDL:MFCD00060207