
N-(9-Cyclopropyl-1-oxononyl)-N-hydroxy-beta-alanine ≥80.0% (by HPLC)
Catalog # TCIAC3134-5MG
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:5 mg
- Seq:2210
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC) (CAD):min. 80.0 area%
- Elemental analysis (Nitrogen):4.50 to 5.30 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:285.38 g/mol
Punto di fusione:87°C
:GHS07
temperatura di conservazione:Freezer
Numero CAS:1453071-47-0
Formula:C₁₅H₂₇NO₄