Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Carbon nanotube single-walled, Length: ∼5 µm, Ø 85%)
Irritante
Carbon nanotube single-walled, Length: ∼5 µm, Ø 85%)
Catalog # TCIAC3133-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
Irritante
Carbon nanotube single-walled, Length: ∼5 µm, Ø 85%)
Catalog # TCIAC3133-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    200 mg
  • Seq:
    2530

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Black powder to crystal
  • Purity (TPO Method):
    min. 85 %
  • Diameter:
    max. 3 nm
  • Length:
    min. 5 micro_m

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :12.011 g/mol
 :GHS07
Numero CAS:308068-56-6
Formula:C
Numero MDL:MFCD00133992