
Carbon nanotube multi-walled, Length: 5-15 µm, Ø 20-40 nm
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:308068-56-6
:
Formula:C
Numero MDL:MFCD00133992
:12.011 g/mol
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Black powder to crystal
- Purity (TPO Method):min. 95 %
- Diameter:20 to 40 nm
- Length:5 to 15 micro_m
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together