N-(3-Chlorophenyl)anthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Catalog # TCIAC2065-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:169.0 to 173.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:247.68 g/mol
Numero CAS:13278-36-9
Formula:C₁₃H₁₀ClNO₂
Numero MDL:MFCD01928172