4-Carboxymethyl-6,7-methylenedioxycoumarin ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:97744-77-9
:
Formula:C₁₂H₈O₆
Numero MDL:MFCD00143278
:248.19 g/mol
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity (Neutralization titration):min. 95.0 %
- Melting point:193.0 to 197.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together