3-Bromothieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:25121-83-9
:
Formula:C₆H₃BrS₂
Numero MDL:MFCD10000952
:219.11 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerator
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Yellow clear liquid
- Purity (GC):min. 94.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together