N,N'-Bis(2-chloroethyl)oxamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Catalog # TCIAB1717-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (with Total Nitrogen):min. 98.0 %
- Melting point:202.0 to 205.0 deg-C
- Solubility in hot Acetic acid:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:213.06 g/mol
Numero CAS:16813-43-7
Formula:C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
Numero MDL:MFCD00151809