
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:5451-55-8
:
Formula:C₁₁H₂₀O₂
Numero MDL:MFCD00042622
:184.28 g/mol
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 % (total of isomers)
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together