Acid green 27 ≥75.0% (by HPLC)
Catalog # TCIAA1863-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Black powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 70.0 area%
- Lambda max.:642.0 to 646.0 nm (H2O)
- Absorbance (E1%1cm):min. 200 (H2O, 642.0 to 646.0 nm)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:706.74 g/mol
EINECS:229-061-3
Numero CAS:6408-57-7
Formula:C₃₄H₃₄N₂O₈S₂
Numero MDL:MFCD00001196