Inserisci ordine
Italy
ContactUsLinkComponent
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Corrosivo
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
undefined
Corrosivo
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5760 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Suitability:
    (for use as a laser dye) Passes test
  • Molar absorption coefficient:
    ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni correlate

Frequently Bought Together