
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:42981-08-8
:
Formula:C₈H₅Cl₃O
Numero MDL:MFCD03970382
Punto di ebollizione:171…173 °C (15 mmHg)
Punto di fusione:43…45 °C
UN:1759
ADR:8,III
:223.49 g/mol
:GHS05
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni correlate
Frequently Bought Together