


4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:35037-73-1
:
Formula:C₈H₄F₃NO₂
Numero MDL:MFCD00035702
:203.12 g/mol
Punto di ebollizione:78 °C (22 mmHg)
Punto di fusione:–29 °C
Densità:1,346
Punto di infiammabilità:70 °C (158 °F)
EINECS:252-328-0
UN:2206
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together