
Isophthalonitrile 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:626-17-5
:
Formula:C₈H₄N₂
Numero MDL:MFCD00001795
:128.13 g/mol
Punto di ebollizione:288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:161…165 °C
Densità:4,42 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:>150 °C
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:210-933-7
UN:3439
ADR:6.1,III
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to tan Flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:159 to 163 °C
- GC:≥97.5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together