

Methanesulphonyl chloride ≥98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:124-63-0
:
Formula:CH₃ClO₂S
Numero MDL:MFCD00007454
:114.55 g/mol
IndexMerck:14,5955
Punto di ebollizione:161 °C
Punto di fusione:–33 °C
Densità:1.477
Punto di infiammabilità:97 °C (206 °F)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:204-706-1
UN:3246
ADR:6.1,I
:GHS06
:GHS05
Informazioni correlate
Frequently Bought Together