
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2926-30-9
:
Formula:CF₃NaO₃S
Numero MDL:MFCD00061607
:172.06 g/mol
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (Ion exchange titration):min. 98.0 %
- Solubility in Water:very faint turbidity
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together