
4,4-Dimethoxybutanone ≥90%, tech.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:5436-21-5
:
Formula:C₆H₁₂O₃
Numero MDL:MFCD00008789
:132.16 g/mol
Punto di ebollizione:170…172 °C
Punto di fusione:–83 °C
Densità:0.996
Punto di infiammabilità:57 °C (134 °F)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:226-605-1
UN:1224
ADR:3,III
:GHS02
Informazioni correlate
Frequently Bought Together