Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Chloroethylene 200 µg/ml in methanol, Supelco®
Organic reference standard, Chloroethylene 200 µg/ml in methanol, Supelco®
Catalog # 48625.
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Organic reference standard, Chloroethylene 200 µg/ml in methanol, Supelco®
Catalog # 48625.
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 mL
  • CAS No.:
    75-01-4
  • Description:
    Chloroethylene 200 µg/ml in methanol
  • Formula:
    C₂H₃Cl
  • Description:
    Chloroethylene

Specifiche

Informazioni su questo articolo