Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Salute
Irritante
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Catalog # 40871.KS
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Salute
Irritante
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Catalog # 40871.KS
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    1
  • Seq:
    0001

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :GHS08
 :GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:11106-97-1
Numero MDL:MFCD00673110