Nickel ≥99.98% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
:7440-02-0
:
:Ni
:MFCD00011137
:58.69 g/mol
:12,06582
:3007 °C (1013 hPa)
:1453 °C
:8.9 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-111-4
:3089
:4.1,III
:GHS08