Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type 1
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7440-44-0
:
Formula:C
Numero MDL:MFCD00133992
:12.01 g/mol
IndexMerck:13,01818
Punto di fusione:3652 °C
Densità:1.95 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:231-153-3
Frequently Bought Together