Aluminium ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 10.0 µm (0.0004 in)
41798.GH
:
- Pk:1
- Seq:0001
- Pk Info:100×100 mm
:7429-90-5
:
:Al
:MFCD00134029
:26.98 g/mol
:13,00321
:2327 °C (1013 hPa)
:660 °C
:2.7 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-072-3