
2-Bromo-6-formylpyridine 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:34160-40-2
:
Formula:C₆H₄BrNO
Numero MDL:MFCD02683546
:186.01 g/mol
Punto di fusione:79…82 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to beige to light brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:81 to 84 °C
- GC:≥96.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together