
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:63216-49-9
:
Formula:C₁₂H₂₁NO₄
Numero MDL:MFCD01863244
:243.30 g/mol
Punto di fusione:127…131 °C
Punto di infiammabilità:194 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:127 to 131 °C
- Titration with NaOH:≥97.5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together