

cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:24947-68-0
:
Formula:C₇H₁₅NO·HCl
Numero MDL:MFCD00143984
:165.66 g/mol
Punto di fusione:182…185 °C
:GHS07
:GHS02
temperatura di conservazione:Ambient
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Argentometric:≥98.5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together