Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:12627-85-9
:69011-19-4
Numero MDL:MFCD00132718
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni correlate
Frequently Bought Together