
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:31224-82-5
:
Formula:C₇H₄F₃NO
Numero MDL:MFCD07375388
:175.11 g/mol
Punto di fusione:31…33 °C
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together