Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
 
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
  H25791.06
 :  
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
  H25791.06
 :  

 

  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

 

 

 :33545-44-7
 :
 :C₁₀H₁₀N₂O₃
 :MFCD09953454
 :206.20 g/mol
 :135…137 °C
 :Ambient