

Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) in mineral spirits
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:136-53-8
:
Formula:C₁₆H₃₀O₄Zn
Numero MDL:MFCD00053316
:351.792 g/mol
Densità:1.07
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:205-251-1
UN:1268
ADR:3,III
:GHS08
:GHS02
Informazioni correlate
Frequently Bought Together