


Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:14649-73-1
:13600-98-1
Formula:Na₃Co(NO₂)₆
Numero MDL:MFCD00003512
IndexMerck:14,8603
Punto di fusione:220 °C (dec.)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:237-077-7
UN:1479
ADR:5.1,II
:403.94 g/mol
:GHS03
:GHS08
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together