Inserisci ordine
Italy
ContactUsLinkComponent
Anti-TCR, alpha, beta, V beta 1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K82]
Anti-TCR, alpha, beta, V beta 1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K82]
Catalog # USBIT2040-02V2
Supplier:  US Biological
Anti-TCR, alpha, beta, V beta 1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K82]
Catalog # USBIT2040-02V2
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Simbolo dell'antigene:
    TCR alpha/beta/V beta 1
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    5K82
  • Coniugazione:
    Biotina
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Mouse
  • ImmunoPrecipitazione:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG1 kappa
  • Reattività:
    Chicken
  • Forma:
    liquid
  • Tampone di conservazione:
    PBS, 0,1% sodium azide
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Concentrazione:
    ~0,5 mg/ml
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified
  • Taglia:
    500 µg
  • Conf:
    500 µG

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: TCR, alpha, beta, V beta 1
Clonality: monoclonal
Clone: 5K82
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Chicken