Anti-MKRN2 Rabbit Polyclonal Antibody
USBI038458
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:makorin ring finger Protein 2
- Simbolo dell'antigene:MKRN2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Forma:liquid
- Numero amminoacido:77 to 106
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein A chromatography
- Taglia:200 µl
- Conf:200 µl
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: MKRN2 (makorin ring finger protein 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human