Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
undefined
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
  • Catalog No:
  • BARNCY509111
  • 478-0167
  • BARNCY509109
  • BARNCY509110
  • 478-0265
  • 478-0807
  • BARNCY509107
  • 478-0267
  • BARNCY509108
  • 478-0268
  • 478-0266
  • BARNCY509105
  • BARNCY509106
  • Model:
  • Locator 8 Plus
  • Locator Jr.
  • Locator 6 Plus
  • Locator 8
  • Locator Jr. Plus
  • Locator 4
  • Locator 4
  • Locator 8 Plus
  • Locator 4 Plus
  • Locator 6 Plus
  • Locator 4 Plus
  • Locator Jr.
  • Locator Jr. Plus
  • Capacity:
  • 121 L
  • 60 L
  • 184 L
  • 111 L
  • 71 L
  • 111 L
  • 111 L
  • 121 L
  • 121 L
  • 184 L
  • 121 L
  • 60 L
  • 71 L
  • Static holding time (days):
  • 201
  • 70
  • 185
  • 185
  • 83
  • 112
  • 112
  • 201
  • 122
  • 185
  • 122
  • 70
  • 83
  • Daily evaporation:
  • 0,60 L
  • 0,85 L
  • 0,99 L
  • 0,60 L
  • 0,85 L
  • 0,99 L
  • 0,99 L
  • 0,60 L
  • 0,99 L
  • 0,99 L
  • 0,99 L
  • 0,85 L
  • 0,85 L
  • Ø neck:
  • 152 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 152 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 152 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • Ø×H:
  • 558×953 mm
  • 558×622 mm
  • 660×953 mm
  • 558×953 mm
  • 558×683 mm
  • 558×902 mm
  • 558×902 mm
  • 558×953 mm
  • 558×953 mm
  • 660×953 mm
  • 558×953 mm
  • 558×622 mm
  • 558×683 mm
Frequently Bought Together