
1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:4355-11-7
:
Formula:C₁₀H₁₆O₄
Numero MDL:MFCD00001519
:200.23 g/mol
EINECS:224-427-9
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:178.0 to 184.0 deg-C
- Solubility in Methanol:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together