
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:51770-71-9
:
Formula:C₈H₁₁NO₄S
Numero MDL:MFCD06147001
:217.25 g/mol
Punto di fusione:166…170 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together