Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
Catalog # TCIAD3458-25G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
undefined
2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
Catalog # TCIAD3458-25G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 96.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
Punto di ebollizione:189°C
EINECS:214-523-9
Numero CAS:1140-14-3
Formula:C₁₅H₁₄O
Numero MDL:MFCD00008537