

7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (by HPLC)
Catalog # TCIAD3600-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 97.0 %
- Melting point:161.0 to 165.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:254.24 g/mol
IndexMerck:14,03479
EINECS:207-526-1
:GHS07
:GHS08
Numero CAS:479-18-5
Formula:C₁₀H₁₄N₄O₄
Numero MDL:MFCD00005759