
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:51779-32-9
:
Formula:C₁₀H₁₉NO₄
Numero MDL:MFCD00043309
:217.27 g/mol
Punto di fusione:114…119 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Informazioni correlate
Frequently Bought Together