Diindium trisulphate for synthesis
Nome del fornitore: Merck
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:13464-82-9
:
Formula:O₁₂In₂S₃
Numero MDL:MFCD00011059
IndexMerck:13,04978
Punto di fusione:585 °C
Densità:3.438 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:517.83 g/mol
EINECS:236-689-1
Risultati dei test sulle specifiche
- Molar Mass:517.83 g/mol
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together