1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:10465-78-8
:
Formula:C₆H₁₂N₄O₂
Numero MDL:MFCD00008318
:172.19 g/mol
Punto di fusione:112 °C
temperatura di conservazione:Freezer
EINECS:233-951-7
Informazioni correlate
Frequently Bought Together