Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa 874 / 874R
Chemical resistant gloves, Showa 874 / 874R
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Showa 874 / 874R
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5947
  • 112-5942
  • 112-5949
  • 112-5943
  • 112-5946
  • 112-5944
  • 112-5948
  • 112-5950
  • BEST874-11
  • 112-5945
  • Model:
  • 874R
  • 874
  • 874R
  • 874
  • 874R
  • 874
  • 874R
  • 874R
  • 874
  • 874
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Rough
  • Smooth
  • Rough
  • Smooth
  • Rough
  • Smooth
  • Rough
  • Rough
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS