
Thiophene-2-methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:27757-85-3
:
Formula:C₅H₇NS
Numero MDL:MFCD00005460
:113.19 g/mol
Punto di ebollizione:99°C
Punto di infiammabilità:74°C
EINECS:248-639-6
UN:2735
ADR:8,III
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together