Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Irritante
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Catalog # H26097.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Irritante
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Catalog # H26097.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 g

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Numero CAS:220239-68-9
 :
Formula:C₈H₅F₃O₃
Numero MDL:MFCD01091008
 :206.12 g/mol
Punto di fusione:144…147 °C
EINECS:None
 :GHS07
temperatura di conservazione:Ambient