Order Entry
India
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Generix® C8 & C8(2), Analytical HPLC Columns
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® Generix® C8 & C8(2), Analytical HPLC Columns
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • GEN-5C8-2546
  • GEN-5C82-2546
  • GEN-5C82-1546
  • GEN5C822546/3
  • GEN5C821546/3
  • GEN-3C82-1546
  • GEN-3C82-1202
  • GEN-3C82-1002
  • GEN-5C82-1246
  • GEN3C821046/3
  • GEN-5C82-1046
  • GEN3C820502/3
  • GEN-3C82-7502
  • GEN-3C82-0502
  • GEN-3C82-1003
  • GEN-3C82-7503
  • GEN-3C82-0503
  • GEN-3C82-1502
  • GEN-3C82-1204
  • GEN-3C82-1004
  • GEN-3C82-7504
  • GEN-3C82-0504
  • GEN-3C82-1503
  • GEN-3C82-1203
  • GEN-3C8-GD
  • GEN-3C8-1546
  • GEN-3C8-1046
  • GEN-5C82-1203
  • GEN-5C82-1003
  • GEN-5C82-7503
  • GEN-5C82-0503
  • GEN-5C8-GD
  • GEN-5C82-2502
  • GEN-3C82-1246
  • GEN-3C82-1046
  • GEN-3C82-7546
  • GEN-5C82-0502
  • GEN-5C8-1546
  • GEN-3C82-0546
  • GEN-3C82-1504
  • ACETGEN-5C8-1046
  • GEN-5C82-7502
  • GEN-5C82-7546
  • GEN-5C82-0546
  • GEN-5C82-2504
  • GEN-5C82-1504
  • GEN-5C82-1204
  • GEN-5C82-1004
  • GEN-5C82-7504
  • GEN-5C82-0504
  • GEN-5C82-2503
  • GEN-5C82-1503
  • GEN-C82-GD
  • GEN-C82-GD2
  • GEN-5C82-1502
  • GEN-5C82-1202
  • GEN-5C82-1002
  • ACETGEN-3C8-GD2
  • ACETGEN-3C8-0502
  • Phase name:
  • C8
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8
  • C8
  • C8
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8(2)
  • C8
  • C8
  • Carbon load:
  • 8,7%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 8,7%
  • 8,7%
  • 8,7%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 8,7%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 8,7%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 8,7%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 11,9%
  • 8,7%
  • 8,7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7

 

Guard holders and accessories

 

Frequently Bought Together