Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Heat resistant gloves, ActivArmr® 43-113
 :  Ansell
undefined
Heat resistant gloves, ActivArmr® 43-113
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-0290
  • 112-0449
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Gauge:
  • 7
  • 7
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X)
  • EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X)
Frequently Bought Together