Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, UltraNeo 341
 :  MAPA
undefined
Chemical resistant gloves, UltraNeo 341
 :  MAPA
  • Catalog No:
  • 112-0672
  • 112-0669
  • 112-0671
  • 112-0670
  • Model:
  • UltraNeo 341
  • UltraNeo 341
  • UltraNeo 341
  • UltraNeo 341
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
Frequently Bought Together